Läs mer
Natriumklorit, tekniskt 80%
Produktkod. 11337857
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337857 2 kg 2kg
11317857 500 g 500g
11327857 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014265.A3
 Begränsad artikel
I lager
Natriumklorit, ClNaO3, CAS-nummer-7758-19-2, 7775-09-9, 1310-73-2, 497-19-8, 7647-14-5, 7757-82-6, klorat-natrium, asex, klorsyra, natriumsalt, atlamid, tumbleleaf, rasikal, kusatol, klorsaure, desolet, natriumklorat, 10 kg, Vit flinga/pulver, nominellt 80%, CHEBI:65242 ∣ CAS: 7758-19-2 ∣ ClNaO3 ∣ 106,44 g/mol
Natriumklorit används vid in situ-generering av klordioxid för avskalaning av textil-, bleknings-, massa- och pappersindustrin. Det fungerar som desinfektionsmedel i vattenreningsverk och som konserveringsmedel i ögondroppar. Det används också i rengöringslösning för kontaktlinser och för att desinficera luftkanaler. Det är associerat med zinkklorid och används som komponent i terapeutiska sköljningar, tandkrämer, munsprayer och geler. Det används för syntes av 4-oxo-2-alkensyror från alkylfuraner. Dessutom används det som reagens i Pinnicks oxidationsreaktion för att framställa karboxylsyra från aldehyder.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-19-2 , 7775-09-9 , 1310-73-2 , 497-19-8 , 7647-14-5 , 7757-82-6
MDL-nummer MFCD00003478
IUPAC-namn natrium; klorit
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chlorite
Smältpunkt 180 °C till 200 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Flingor eller pulver
Kvantitet 2 kg
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vit flinga/pulver
Analysprocentintervall Nominellt 80 %
Molekylformel ClNaO2
Synonym sodium chlorite, chlorous acid, sodium salt, textone, chlorite sodium, textile, alcide ld, neo silox d, caswell no. 755, sodiumchlorite, unii-g538ebv4vf
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i metanol och etanol.
InChI-nyckel UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]Cl=O.[Na+]
Molekylvikt (g/mol) 90.438
PubChem CID 23668197
ChEBI CHEBI:78667
Formel vikt 90.44
Procent renhet 80%
Kvalitet Teknisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Sodium chlorite: 80.0%; Sodium chlorate: 3.0%; Sodium hydroxide: 3.0%; Sodium carbonate: 2.0%; Sodium chloride: 10.0%; Sodium sulphate: 0.3%; Water: 1.7%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium chlorite, technical grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.