Läs mer
Sodium Chlorite (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chlorite |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 89.9485 |