Läs mer
Natriumklorit (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30012661
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012661 50 g
30004195 100 g
30010769 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012661 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS61519050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7758-19-2
Molekylformel Cl O2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 90.4416
Synonym Sodium Chlorite (Technical Grade), Chlorous acid, sodium salt (1:1), Chlorous acid, sodium salt (8CI,9CI), Alcide LD, Chloro-Clean, Chloro-Clean (chlorite), Dioxychlor, Neo Silox D, Silbrite 25, Silbrite 80, Sodium chlorite, Textone
IUPAC-namn natrium; Klorit
LEDER [Na+].[O-]Cl=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Chlorite
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Formel vikt 89.9485