Läs mer
Natriumkloraacetat, 98 %
Beskrivning
Natriumkloracetat används för att framställa färgämnen och aktiva farmaceutiska ingredienser. Det används också som luktmedel, ytaktivt medel och viskositetsjusterare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natriumkloracetat används för att framställa färgämnen och aktiva farmaceutiska ingredienser. Det används också som luktmedel, ytaktivt medel och viskositetsjusterare.
Löslighet Löslig i vatten, eter, kloroform
, bensen och alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chloroacetate |
| Smältpunkt | ∽199 °C (dekomposition) |
| Flampunkt | 270 °C (518 °F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Linjär formel | CH2CO2Na |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN2659 |
| Beilstein | 3597157 |
| Merck Index | 14,2112 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, eter, kloroform, bensen och alkohol. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium chloroacetate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloroacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.