Läs mer
Natriumkloraacetat, 98 %
Produktkod. 11499523
Change view
Kvantitet:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499523 2500 g 2500g
11413980 250 g 250g
11489523 500 g 500g
11359216 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11499523 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12379.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3926-62-3 | C2H2ClNaO2 | 116,476 g/mol
Natriumkloracetat används för att framställa färgämnen och aktiva farmaceutiska ingredienser. Det används också som luktmedel, ytaktivt medel och viskositetsjusterare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumkloracetat används för att framställa färgämnen och aktiva farmaceutiska ingredienser. Det används också som luktmedel, ytaktivt medel och viskositetsjusterare.
Löslighet Löslig i vatten, eter, kloroform
, bensen och alkohol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3926-62-3
Molekylformel C2H2ClNaO2
Molekylvikt (g/mol) 116.476
MDL-nummer MFCD00002684
InChI-nyckel FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium chloroacetate, chloroacetic acid sodium salt, monoxone, acetic acid, chloro-, sodium salt, dow defoliant, sodium monochloroacetate, smca, sodium monochloracetate, caswell no. 755a, chloroctan sodny czech
PubChem CID 23665759
IUPAC-namn natrium;2-kloracetat
LEDER C(C(=O)[O-])Cl.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chloroacetate
Smältpunkt ∼199°C (decomposition)
pH 6
Flampunkt 270°C (518°F)
Analysprocentintervall 98%
Odör Characteristic
Linjär formel ClCH2CO2Na
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN2659
Beilstein 3597157
Merck Index 14,2112
Löslighetsinformation Soluble in water,ether,chloroform,benzene and alcohol.
Formel vikt 116.48
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.