Läs mer
Sodium Chloroacetate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| MDL-nummer | MFCD00002684 |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | Sodium chloroacetate, Chloroacetic acid sodium salt, Sodium chloroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.48 |
| Kvalitet | Research |