Läs mer
Natriumcholathydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11458936
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458936 10 g 10g
11468936 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17074.09
 Begränsad artikel
I lager
Biokemiskt solubiliseringsmedel Natriumcholathydrat är ett icke-denaturerande rengöringsmedel som används för extraktion av membranproteiner. Det är involverat i studien för att bedöma infiltration av trycksatta promotorlösningar i en mesoporös kiseldioxid. Vidare fungerar det som ett biokemiskt solubiliseringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Biokemiskt solubiliseringsmedel Natriumcholathydrat är ett icke-denaturerande rengöringsmedel som används för extraktion av membranproteiner. Det är involverat i studien för att bedöma infiltration av trycksatta promotorlösningar i en mesoporös kiseldioxid. Vidare fungerar det som ett biokemiskt solubiliseringsmedel.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 206986-87-0
Molekylformel C24H39NaO5
Molekylvikt (g/mol) 430.56
MDL-nummer MFCD00064138 MFCD00003672
InChI-nyckel NRHMKIHPTBHXPF-TUJRSCDTSA-M
PubChem CID 23679061
IUPAC-namn natrium; (4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5, 6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-lH-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]pentanoat;hydrat
LEDER [Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])[C@H](O)C[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium cholate hydrate
Kvantitet 10 g
Beilstein 3582354
Synonym sodium cholate hydrate, cholalic acid sodium salt, c24h39o5.na.h2o, sodium cholate hydrate, bioxtra, sodium cholate hydrate dried material, nt, sodium cholate hydrate, from ox and/or sheep bile, 3, a,7, a,12, a-trihydroxy-5, a-cholan-24-oic acid sodium salt, sodium cholate hydrate, suitable for cell culture, bioreagent, 4r-4-1s,2s,7s,11s,16s,5r,9r,10r,14r,15r-5,9,16-trihydroxy-2,15-dimethylte tracyclo 8.7.0.0<2,7>.0<11,15*gt; heptadec-14-yl pentanoic acid, sodium salt, hyd rate, sodium cholate hydrate, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production.
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Optisk rotation +32° (c=0,5 i vatten)
Formel vikt 430,56 (Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.