Läs mer
Sodium Cholate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Cholate |
| CAS | 361-09-1 |
| Molekylformel | C24H39NaO5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Cholic Acid Sodium Salt, DS-Na, Sodium Cholate, Sodium Cholic Acid, Cholic Acid','Monosodium Salt, (3alpha,5beta,7alpha,12alpha)-3,7,12-Trihydroxy-cholan-24-oic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O5.Na/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;/m1./s1 |
| LEDER | [Na+].C[C@H](CCC(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
| IUPAC-namn | sodium;(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 430.55 |
| Formel vikt | 430.2695 |