Läs mer
Sodium Chondroitin Sulfate A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chondroitin sulfate A sodium salt |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1 |
| Formel vikt | 499.0608 |