Läs mer
Sodium chromate, 98+%, anhydrous
Produktkod. p-3756711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10278613 5 g Plastic bottle 5g
10774184 25 g Plastflaska 25g
10784184 100 g Plastflaska 100g
10591134 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10278613 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 377870050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Sodium chromate, 98+%, CrNa2O4, CAS Number-7775-11-3, asex, atlacide, chlorate de sodium, chloric acid, sodium salt, chlorsaure, desolet, kusatol, rasikal, sodium chlorate, tumbleleaf, 500g, 98% min. (Iodometry), CHEBI:65242, Yellow, 231-889-5, 161.97, GHS Signal Word: Danger | CAS: 7775-11-3 | CrNa2O4 | 191.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7775-11-3
Molekylformel CrNa2O4
Molekylvikt (g/mol) 191.97
MDL-nummer MFCD00003484
InChI-nyckel PXLIDIMHPNPGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium chromate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
LEDER [Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chromate
Smältpunkt 792.0°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Yellow
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 98% min. (Iodometry)
Linjär formel Na2CrO4
Merck Index 15, 8736
Löslighetsinformation Solubility in water: 530g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol
IUPAC-namn sodium;chlorate
Formel vikt 161.97
Procent renhet ≥98%
Förpackning Plastic bottle
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.