Läs mer
Sodium chromate, anhydrous, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11498823
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498823 100 g 100g
11408833 500 g 500g
11418833 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11498823 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10547.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Sodium chromate anhydrous is used as a corrosion inhibitor in the petroleum industry, wood preservative and dyeing auxiliary in the textile industry. It is also used to prepare pigments for paints and inks. It also finds use in pharmaceuticals to determine red blood cell volume. In synthetic chemistry, it is utilized as an oxidant to convert primary alcohols and secondary alcohols to carboxylic acids and ketones respectively.
Solubility
Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with combustible materials and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7775-11-3
Molekylformel ClNaO3
Molekylvikt (g/mol) 106.44
MDL-nummer MFCD00003484
InChI-nyckel YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
LEDER [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chromate
Smältpunkt 792°C
Namnnotering Anhydrous
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,8601
Synonym sodium chromate
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol and ethanol.
IUPAC-namn disodium dioxochromiumbis(olate)
Formel vikt 161.97
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.72