Läs mer
Sodium Chromate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10438610 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
missing translation for 'unitSize':
500g
Product Code. Kvantitet Förpackning missing translation for 'unitSize'
10438610 500 g Plastic powder jar 500g
1 missing translation for 'options'
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10438610 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' S/3240/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Specifications
Smältpunkt 792°C
CAS 7775-09-9
Färg Yellow
pH 9.2
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel ClNaO3
MDL-nummer 3484
Synonym sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
InChI-nyckel YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[O-][Cl](=O)=O
IUPAC-namn sodium chlorate
Molekylvikt (g/mol) 106.44
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Formel vikt 161.97g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium chromate anhydrous
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.