Läs mer
Sodium chromate tetrahydrate, 99+%
Produktkod. 11488107
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488107 100 g 100g
11498107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11488107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17499.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10034-82-9 | CrH8Na2O8 | 234.032 g/mol
Natriumkromattetrahydrat används som korrosionsinhibitor, träskyddsmedel och hjälpmedel inom textilindustrin. Det fungerar som en oxidant, som används för att framställa karboxylsyror och ketoner från primära respektive sekundära alkoholer. Vidare används det som ett utgångsmaterial för att framställa andra kromföreningar och som en katalysator vid organisk syntes, särskilt läkemedel och agrokemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumkromattetrahydrat används som korrosionsinhibitor, träskyddsmedel och hjälpmedel inom textilindustrin. Det fungerar som en oxidant, som används för att framställa karboxylsyror och ketoner från primära respektive sekundära alkoholer. Vidare används det som ett utgångsmaterial för att framställa andra kromföreningar och som en katalysator vid organisk syntes, särskilt läkemedel och agrokemikalier.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Oförenlig med starka reduktionsmedel, organiska material, starka syror, brännbara material och pulveriserade metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-82-9
Molekylformel CrH8Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 234.032
MDL-nummer MFCD00149167
InChI-nyckel AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium chromate tetrahydrate, cro4.2na.4h2o, acmc-20ajol, disodium chromate tetrahydrate, ksc492q3d, disodium chromate 2-tetrahydrate, sodium chromate tetrahydrate, reagent grade, sodium chromate tetrahydrate, p.a
PubChem CID 22146515
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(dioxo)krom;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chromate tetrahydrate
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,8601
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 234.04 (161.97 Anhydrous)
Procent renhet ≥99%
Odör Odorless
Densitet 2.73
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.