Läs mer
Natriumkromattetrahydrat, 99+%
Produktkod. 11498107
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498107 500 g 500g
11488107 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17499.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10034-82-9 ∣ CrH8Na2O8 ∣ 234,032 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Natriumkromattetrahydrat används som korrosionshämmare, träkonserveringsmedel och som hjälpmedel inom textilindustrin. Det fungerar som oxidant som används för att framställa karboxylsyror och ketoner från primära respektive sekundära alkoholer. Dessutom används det som utgångsmaterial för att framställa andra kromföreningar och som katalysator i organisk syntes, särskilt läkemedel och agrokemikalier.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Hygroskopisk. Oförenlig med starka reduceringsmedel, organiska material, starka syror, brännbara material och pulveriserade metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-82-9
Molekylformel CrH8Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 234.032
MDL-nummer MFCD00149167
InChI-nyckel AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium chromate tetrahydrate, cro4.2na.4h2o, acmc-20ajol, disodium chromate tetrahydrate, ksc492q3d, disodium chromate 2-tetrahydrate, sodium chromate tetrahydrate, reagent grade, sodium chromate tetrahydrate, p.a
PubChem CID 22146515
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(dioxo)krom;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chromate tetrahydrate
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Densitet 2.73
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,8601
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 234,04 (161,97 Vattenfri)
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.