Läs mer
Natriumkromattetrahydrat, reagenskvalitet
Produktkod. 11396808
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396808 250 g 250g
11386808 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11396808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013453.30
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
För användning som korrosionshämmare vid pigmenttillverkning CAS ∣ : 10034-82-9 ∣ CrH8Na2O8 ∣ 234,032 g/mol
Korrosionshämmare, pigmenttillverkning Natriumkromattetrahydrat används som korrosionshämmare, träkonserveringsmedel och som hjälpmedel inom textilindustrin. Det fungerar som oxidant och används för att framställa karboxylsyror och ketoner från primära respektive sekundära alkoholer. Dessutom används det som utgångsmaterial för att framställa andra kromföreningar och som katalysator i organisk syntes, särskilt läkemedel och agrokemikalier.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10034-82-9
Molekylformel CrH8Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 234.032
MDL-nummer MFCD00149167
InChI-nyckel AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium chromate tetrahydrate, cro4.2na.4h2o, acmc-20ajol, disodium chromate tetrahydrate, ksc492q3d, disodium chromate 2-tetrahydrate, sodium chromate tetrahydrate, reagent grade, sodium chromate tetrahydrate, p.a
PubChem CID 22146515
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(dioxo)krom;tetrahydrat
LEDER O.O.O.O.[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium chromate tetrahydrate
Färg Gult
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Gul kristallin
Densitet 2,73 g/cm3
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 234,04 (161,97 Vattenfri)
Kvalitet Reagens
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.