Läs mer
Natriumkromat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Chromate |
| CAS | 7775-11-3 |
| Molekylformel | CrNa2O4 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Chromic Acid (H2CrO4) Sodium Salt, Chromium Disodium Oxide, Chromium Sodium Oxide (CrNa2O4), Disodium Chromate, Disodium Chromate (Na2CrO4), Sodium Chromate, Sodium Chromate (Na2(CrO4)), Sodium Chromate (VI), Sodium Chromium Oxide (Na2CrO4) |
| InChI formel | InChI=1S/Cr.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1 |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium; dioxid(dioxo)krom |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.97 |
| Formel vikt | 161.8997 |