Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0,5 M buffertlösning, pH 5,5
Beskrivning
Natriumcitrat används vanligtvis i nukleinsyrahybridiseringstekniker i koncentrationer som sträcker sig från 0,1X till 20X beroende på applikationen. Det används för att underlätta överföringen av nukleinsyror till membran i Southern och Northern blotting, dot blotting och koloni- och placklyft.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natriumcitrat används vanligtvis i nukleinsyrahybridiseringstekniker i koncentrationer som sträcker sig från 0,1X till 20X beroende på applikationen. Det används för att underlätta överföringen av nukleinsyror till membran i Southern och Northern blotting, dot blotting och koloni- och placklyft.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
20X SSC Solution (RNase-fri) bör förvaras i rumstemperatur. Detta reagens ska förbli stabilt i minst 1 år i sin oöppnade behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium citrate buffer soln. |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 0.5 M |
| pH | 5.5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 ml |
| Odör | Odorless |
| MDL-nummer | MFCD00012462 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.