Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Natriumcitrat, 0,5 M buffertlösning, pH 6,0
Produktkod. 15494319
Change view
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15494319 250 ml -
15404329 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494319 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61815.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Natriumcitrat, 0,5 M buffertlösning, pH 6,0 används för RNA-isolering. Det hjälper till att detektera antigener i fixerade vävnadspreparat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumcitrat, 0,5 M buffertlösning, pH 6,0 används för RNA-isolering. Det hjälper till att detektera antigener i fixerade vävnadspreparat.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium citrate buffer soln.
Färg Färglös
Koncentration 0.5 M
pH 6.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 ml
Odör Odorless
MDL-nummer MFCD00012462
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.