Läs mer
Natriumcitrat 3,8% lösning, Chem Lab™
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 1g/mL |
| Kvantitet | 250 mL |
| Löslighetsinformation | Water |
| Fysisk form | Vätska |