Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium citrate |
| Namnnotering | För ACS-analys |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 294.1 |
| Procent renhet | 0.998 |
| Fysisk form | Kristallint pulver |