Läs mer
Natriumcitratdihydrat, 99%, För ACS-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406671 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11406671 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11406671 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219486894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4395.00 SEK
    4182.99 SEK / 5kg
    Save 212.01 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium citrate dihydrate
Namnnotering För ACS-analys
CAS 4-3-6132
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 kg
Analysprocentintervall 99%
Molekylformel C6H9Na3O9
MDL-nummer MFCD00150031
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
InChI-nyckel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
LEDER C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn trinatrium;2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 294.10
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
Formel vikt 294.1