Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Citrate |
| Namnnotering | Dihydrat |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 294.1 |
| Procent renhet | 99.0% to 100.5% |
| Kvalitet | FCC/USP |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun |
| Densitet | 1L = 1.70kg |