Läs mer
Natriumcitratdihydrat, TRC
Produktkod. 30413941
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413941 100 g
30410726 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30413941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS615210100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6132-04-3
Molekylformel C6H5O7.3Na.2H2O
Molekylvikt (g/mol) 294.1
Synonym Sodium citrate, Trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:3:2), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate (9CI), Citric acid, trisodium salt, dihydrate (8CI), N 1560, Sodium citrate dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
IUPAC-namn trisodium; 2-hydroxypropan-1,2,3-triarboxylat; dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Citrate Dihydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Formel vikt 293.994
Procent renhet >95%