Läs mer
Natriumcitrat, TRC
Produktkod. 30134117
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134117 500 g
30006830 10 g
30005014 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134117 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS655008500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-04-2
Molekylformel C6H5Na3O7
Molekylvikt (g/mol) 258.07
Synonym 2-Hydroxy-1,2,3-propanenetricarboxylic Acid Trisodium Salt Dihydrate, 2-Hydroxy-,1,2,3-propanetricarboxylic Acid Trisodium Salt (9CI), Citric Acid, Trisodium Salt (8CI), Sodium Citrate (Na3C6H5O7) (7CI);2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid Trisodium Salt, 331iii, Citnatin, Citra-lock, Citreme, Citrosodina, Citrosodine, Cystemme, Ional, Natrocitral, P3, Sodium citrate Anhydrous, Trisodium Citrate, Unifine P 3, Urisal
IUPAC-namn trisodium; 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylat
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Citrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
Formel vikt 257.9728
Procent renhet >95%