missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Colistin Methanesulfonate (Technical Grade), TRC

Produktkod. 30428574
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428574 5 g
30424216 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30428574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6153005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 8068-28-8
Molekylformel C58H105N16Na5O28S5
Molekylvikt (g/mol) 1749.8
Synonym Colistinmethanesulfonic Acid, Colimycin M, Colimycin Sodium Methanesulfonate, Colistimethate, Colistin Sodium Methanesulfonate, Colistin Sulfomethate, Colistin Sulfomethate Sodium, Colistin, Methyl Sulfate Sodium Salt, Colistinat, Coly-Mycin Injectable, Colymycin M, Promixin, Sodium Colistimethate, Sodium Colistinmethanesulfonate, W 1929
LEDER CC[C@@H](C)CCCCC(=O)N[C@@H](CCNCS(=O)(=O)[O-])C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CCNCS(=O)(=O)[O-])C(=O)N[C@H]1CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H](NC1=O)CCNCS(=O)(=O)[O-])CC(C)C)CC(C)C)CCNCS(=O)(=O)[O-])CCNCS(=O)(=O)[O-])[C@@H](C)O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Colistimethate sodium
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C58H110N16O28S5.5Na/c1-9-35(6)12-10-11-13-46(77)65-38(14-20-59-28-103(88,89)90)53(82)74-48(37(8)76)58(87)70-41(17-23-62-31-106(97,98)99)50(79)68-43-19-25-64-57(86)47(36(7)75)73-54(83)42(18-24-63-32-107(100,101)102)67-49(78)39(15-21-60-29-104(91,92)93)69-55(84)44(26-33(2)3)72-56(85)45(27-34(4)5)71-52(81)40(66-51(43)80)16-22-61-30-105(94,95)96;;;;;/h33-45,47-48,59-63,75-76H,9-32H2,1-8H3,(H,64,86)(H,65,77)(H,66,80)(H,67,78)(H,68,79)(H,69,84)(H,70,87)(H,71,81)(H,72,85)(H,73,83)(H,74,82)(H,88,89,90)(H,91,92,93)(H,94,95,96)(H,97,98,99)(H,100,101,102);;;;;/q;5*+1/p-5/t35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45-,47+,48+;;;;;/m1...../s1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.