Läs mer
Sodium copper chlorophyllin B, MedChemExpress
Produktkod. 16472389
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16472389 1 g
1 options
Produktkod. 16472389 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2226
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Sodium copper chlorophyllin B exerts antiviral activities against Influenza virus and HIV with IC50s of 50 to 100 μM for both of them.
Sodium copper chlorophyllin B exerts antiviral activities against Influenza virus and HIV with IC50s of 50 to 100 μM for both of them.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium copper chlorophyllin B
Fysisk form Solid
CAS 28302-36-5
Färg Black
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H29CuN4Na3O7
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation H2O : 10 mg/mL (13.55 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.67 mg/mL (9.04 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[Na])CC1=C(C(C(O[Na])=O)=C(C)C2=CC3=[N]4C(C(C=O)=C3CC)=CC5=C(C=C)C(C)=C6[N-]75)[N-]2[Cu+2]47[N](C8=C6)=C1C(C8C)CCC(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 738.13
Formel vikt 738.13