Läs mer
Natriumkromoglicat EP-förorening A, Mikromol™
Produktkod. 30050106
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050106 100 mg
30051187 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050106 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0039.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Natriumkromoglikat-EP-förorening A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
CAS 699-83-2
Analyt- eller komponentnamn 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Sodium Cromoglicate Imp. A (EP), 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2',6'-Dihydroxyacetophenone, Sodium Cromoglicate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
LEDER CC(=O)c1c(O)cccc1O
IUPAC-namn 1-(2,6-dihydroxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 152.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 152,0473 g/mol