Läs mer
Natriumkromoglikat, Mikromol™
Produktkod. 17944456
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17944456 500 mg
1 options
Produktkod. 17944456 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0039.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Natriumkromoglikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium cromoglicate
CAS 15826-37-6
Analyt- eller komponentnamn Sodium cromoglicate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H14 O11 . 2 Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sodium Cromoglicate, 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid sodium salt (1:2), 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid disodium salt, 5,5'-[(2-Hydroxytrimethylene)dioxy]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid disodium salt, 1,3-Bis(2-carboxychromon-7-yloxy)-2-hydroxypropane disodium salt, Aarane, Alercrom, Alerion, Allergocrom, Altoderm, Colimune, Crolom, Cromoglycate, Cromoglycate disodium, Cromolyn disodium salt, Cromolyn sodium, Cromovet, DNCG, DSCG, Disodium 1,3-bis(2-carboxy-5-chromonyloxy)-2-propanol, Disodium 1,3-bis(2-carboxychromon-5-yloxy)-2-hydroxypropane, Disodium 1,3-bis(2-carboxychromon-5-yloxy)propan-2-ol, Disodium 5,5'-[(2-hydroxytrimethylene)dioxy]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate], Disodium chromoglycate, Disodium cromoglycate, FPL 670, Fisonair, Fivent, Gastrocrom, Gastrofrenal, Inostral, Intal, Introl, Irtan, Lomudal, Lomupren, Lomusol, Lomuspray, Nalcrom, Nalcron, NasalCrom, Nasmil, Opticrom, Rynacrom, Sodium cromoglycate, Sodium cromolyn, Sofro, Vividrin
InChI formel InChI=1S/C23H16O11.2Na/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;/q;2*+1/p-2
LEDER [Na+].[Na+].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(=O)[O-])COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; 5-[3-(2-karboxylato-4-oxochromen-5-yl)oxy-2-hydroxypropoxy]-4-oxokronen-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 512.33
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 512,0332 g/mol