Läs mer
Tocris Bioscience™ Sodium Cromoglicate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18771839
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18771839 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18771839 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6424/50
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Promotes ESCs/iPSCs differentiation into pancreatic endocrine islet cells
Sodium Cromoglicate is a promotes transformation ESCs/iPSCs into pancreatic endocrine islet cells. Facilitates differentiation from endocrine precursors. Also inhibits mast cell degranulation and histamine release. Antiasthmatic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5,5'-[(2-Hydroxy-1,3-propanediyl)bis(oxy)]bis[4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylic acid] disodium salt
CAS 15826-37-6
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C23H14Na2O11
Formel vikt Observed MW: 512.33