missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Cumenesulfonate (~93% purity), TRC

Produktkod. 30424220
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30424220 10 g
30418467 25 g
30416156 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30424220 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS65507010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 28348-53-0
Molekylformel C9H11O3SNa
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Synonym Sodium Cumolsulfonate, Eltesol SC 40, Sodium Isopropylbenzenesulfonate, Stepanate SCS, Taycatox N 5040, Lutensit TC-CS 40
LEDER [Na+].CC(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Cumenesulfonate
Kvantitet 10 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.