Läs mer
Natriumcyanat, 85%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10275660 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10275660 250 g Plastflaska 250g
1 options
Produktkod. 10275660 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180562500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00 SEK
    570.86 SEK / 250g
    Save 189.14 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 917-61-3 | CNNaO | 65,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium cyanate
Smältpunkt 550 °C
Namnnotering 85%
CAS 917-61-3
Färg Beige eller vit till gul
Fysisk form Kristallint pulver och/eller bitar
Kvantitet 250 g
Förlust vid torkning 3 % max. (5 g, 105 °C, 2 timmar)
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 80% min. (Argentometri)
Molekylformel CNNaO
Linjär formel NaOCN
MDL-nummer MFCD00011121
Beilstein 03, IV, 82
Merck Index 15, 8740
Synonym sodium cyanate, zassol, cyanic acid, sodium salt, sodiumcyanate, cyansan, weecon, sodium isocyanate, san-cyan, unii-8ufs3jrv8p, naocn
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 110 g/L (20 c). Andra lösligheter: 0,22g/100g alkohol (0 c), olösliga i eter
InChI-nyckel ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
LEDER C(#N)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium; cyanat
Molekylvikt (g/mol) 65.01
PubChem CID 517096
ChEBI CHEBI:38906
Formel vikt 65.01
Procent renhet 85%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium cyanate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.