Läs mer
Natriumcyanat, 95 %
Produktkod. 11499000
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499000 2500 g 2500g
11409010 100 g 100g
11419010 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499000 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12413.0E
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 917-61-3 | CNNaO | 65,007 g/mol
Natriumcyanat är en idealisk nukleofil, och dessa nukleofila egenskaper gör den till en stor bidragande orsak till stereospecificiteten i vissa reaktioner, såsom vid produktionen av kiralt oxazolidon. Natriumcyanat är ett användbart reagens för att producera asymmetrisk urea som har en rad biologisk aktivitet, främst i arylisocyanatmellanprodukter. Sådana intermediärer såväl som natriumcyanat har använts inom medicinen som ett sätt att motverka cancerframkallande effekter på kroppen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumcyanat är en idealisk nukleofil, och dessa nukleofila egenskaper gör den till en stor bidragande orsak till stereospecificiteten i vissa reaktioner, såsom vid produktionen av kiralt oxazolidon. Natriumcyanat är ett användbart reagens för att producera asymmetrisk urea som har en rad biologisk aktivitet, främst i arylisocyanatmellanprodukter. Sådana intermediärer såväl som natriumcyanat har använts inom medicinen som ett sätt att motverka cancerframkallande effekter på kroppen.
Löslighet
Lösligt i vatten 11,6 g/100 ml (25 °C). Något löslig i ammoniak, bensen. Olösligt i dietyleter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 917-61-3
Molekylformel CNNaO
Molekylvikt (g/mol) 65.007
MDL-nummer MFCD00011121
InChI-nyckel ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cyanate, zassol, cyanic acid, sodium salt, sodiumcyanate, cyansan, weecon, sodium isocyanate, san-cyan, unii-8ufs3jrv8p, naocn
PubChem CID 517096
ChEBI CHEBI:38906
IUPAC-namn natrium; cyanat
LEDER C(#N)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium cyanate
Smältpunkt 550 °C
Densitet 1.89
Kvantitet 2500 g
Beilstein 3594963
Merck Index 14,8604
Löslighetsinformation Löslig i vatten, 11,6 g/100 ml (25 °C). Lätt löslig i ammoniak, bensen. Olöslig i dietyleter.
Formel vikt 65.01
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.