Läs mer
Natriumcyanat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Cyanate |
| CAS | 917-61-3 |
| Molekylformel | CNNaO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | CyanicAcid, Sodium Salt, Sodium Cyanate, Sodium Cyanate (NaOCN), Sodium Isocyanate, Zassol |
| InChI formel | InChI=1S/CHNO.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C#N |
| IUPAC-namn | natrium; cyanat |
| Molekylvikt (g/mol) | 65.01 |
| Formel vikt | 64.9878 |