Läs mer
Natriumcyanid,≥ 95 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11446661 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446661 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11446661 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219486680
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Cyanide
CAS 143-33-9
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥95%
Molekylformel CNNa
MDL-nummer MFCD00003523
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
InChI-nyckel MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Na+].[C-]#N
IUPAC-namn natriumiminometanid
Molekylvikt (g/mol) 49.01
PubChem CID 8929
Formel vikt 49.01
Kvalitet ACS-reagens