Läs mer
Natriumcyanid, 98 %, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1497,0 °C |
| Kemiskt namn eller material | Sodium cyanide |
| Smältpunkt | 562,0 °C |
| CAS | 143-33-9 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | CNNa |
| Linjär formel | NaCN |
| MDL-nummer | MFCD00003523 |
| Synonym | sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: 370 g/L (20 °C). Andra lösligheter: sparsamt lösliga i etanol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium cyanide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H372-Orsakar organskador.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P330-Skölj munnen.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.