Läs mer
Natriumcyanid, 98+%, extra ren, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10544654 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10544654 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10497782 5 g Glasflaska 5g
10018921 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10544654 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370310025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-33-9
Molekylformel CNNa
Molekylvikt (g/mol) 49.01
MDL-nummer MFCD00003523
InChI-nyckel MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide na cn, kyanid sodny, cymag, cyanide salts, cyanogran, cyanasalt h, cyanide of sodium, sodium cyanide, cyanobrik, nacn
PubChem CID 8929
LEDER [Na+].[C-]#N
Specifikationer
Kokpunkt 1497.0°C
Kemiskt namn eller material Sodium cyanide
Smältpunkt 562.0°C
Namnnotering 98+%
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 98% min. (Argentometry)
Linjär formel NaCN
Beilstein 02, IV, 50
Fieser 04,446; 05,506; 06,535; 07,333; 08,453; 11,481; 13,185
Merck Index 15, 8741
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: 370 g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in ethanol
IUPAC-namn natriumiminometanid
Formel vikt 49
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium cyanide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.