Läs mer
Natriumcyanid, ACS, 95 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11306449
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11306449 500 g 500g
11326449 100 g 100g
11316449 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11306449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012137.36
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Natriumcyanid används som utgångsmaterial för framställning av Reissertföreningar, cyanogenbromid, cyanurklorid och cyanogenklorid. Det fungerar som katalysator för aminolys av ester till primäramider. Dessutom används det för fumigation, elektroplätering och för utvinning av guld och silver inom gruvindustrin. Vid organisk syntes är det involverat i cyanationsreaktionen av alkylhalogenider under fasöverföringsförhållanden.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143-33-9
Molekylformel CNNa
Molekylvikt (g/mol) 49.01
MDL-nummer MFCD00003523
InChI-nyckel MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC-namn natrium; cyanid
LEDER [Na+].[C-]#N
Specifications
Kokpunkt ca 1500 °C
Kemiskt namn eller material Sodium cyanide
Smältpunkt 563 °C
Namnnotering För analys ACS
Färg Grå
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Odör Svag, karakteristisk
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt pulver
Analysprocentintervall 95% min.
Densitet 1.61 g/mL
Beilstein 3587243
Löslighetsinformation Löslig i vatten, ammoniak, metanol och etanol. Lätt löslig i dimetylformamid. Olöslig i dimetylsulfoxid.
Formel vikt 49.01
Procent renhet ≥95 %
Kvalitet ACS
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.