Läs mer
Natriumcyanid, ACS, 95 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326449
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326449 100 g 100g
11306449 500 g 500g
11316449 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11326449 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012137.22
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Natriumcyanid används som utgångsmaterial för framställning av Reissert-föreningar, cyanogenbromid, cyanurklorid och cyanklorid. Det fungerar som en katalysator för aminolys av estrar till primära amider. Dessutom används det för gasning, vid galvanisering och för utvinning av guld och silver i gruvindustrin. I organisk syntes är det involverat i cyaneringsreaktionen av alkylhalider under fasöverföringsförhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-33-9
Molekylformel CNNa
Molekylvikt (g/mol) 49.01
MDL-nummer MFCD00003523
InChI-nyckel MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC-namn natrium; cyanid
LEDER [Na+].[C-]#N
Specifikationer
Kokpunkt ca 1500°C
Kemiskt namn eller material Sodium cyanide
Smältpunkt 563°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Grå
Fysisk form Granulat
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 95% min.
Beilstein 3587243
Löslighetsinformation Soluble in water,ammonia,methanol and ethanol. Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in dimethylsulphoxide.
Formel vikt 49.01
Kvalitet ACS
Odör Weak, characteristic
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder
Densitet 1.61 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.