Produktkod. 15681750
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15681750
2.5 kg
Poly flaska
2.5kg
15671750
100 g
Poly Bottle
100g
15691750
500 g
Poly Bottle
500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
15681750
Leverantör
Honeywell-Fluka
Leverantörsnummer
2052222.5KG
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
ACS-reagens,≥ 95,0 %
Ledt branschen i över 65 år Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Kemiska identifierare
CAS
143-33-9
Molekylformel
CNNa
Molekylvikt (g/mol)
49.01
MDL-nummer
MFCD00003523
InChI-nyckel
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID
8929
IUPAC-namn
natrium; cyanid
LEDER
[Na+].[C-]#N
Specifikationer
Kokpunkt
1407°C
Kemiskt namn eller material
Sodium Cyanide
Smältpunkt
563°C
Färg
Färglös
pH
11 to 12 (49g/L at 25°C)
Kvantitet
2.5 kg
Linjär formel
NaCN
UN-nummer
UN1689
Beilstein
3587243
Löslighetsinformation
Soluble in water
Formel vikt
49.01g/mol
Procent renhet
≥95.0%
Kvalitet
ACS-reagens
Förpackning
Poly flaska
Utseende
Crystals
Ångtryck
1mmHg (817°C)
Densitet
1.6g/cu.cm; Vapor Density: 1.7 (vs air)
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .