Produktkod. 15691750
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
Förpackningsstorlek
15691750
500 g
Polyflaska
500g
15671750
100 g
Polyflaska
100g
15681750
2.5 kg
Poly flaska
2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod.
15691750
Leverantör
Honeywell-Fluka
Leverantörsnummer
205222500G
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
ACS-reagens,≥ 95,0 %
Ledande inom branschen i över 65 år Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Kemiska identifierare
CAS
143-33-9
Molekylformel
CNNa
Molekylvikt (g/mol)
49.01
MDL-nummer
MFCD00003523
InChI-nyckel
MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym
sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID
8929
IUPAC-namn
natrium; Cyanid
LEDER
[Na+].[C-]#N
Specifikationer
Kokpunkt
1407 °C
Kemiskt namn eller material
Sodium Cyanide
Smältpunkt
563 °C
Färg
Färglös
pH
11 till 12 (49g/L vid 25 °C)
Kvantitet
500 g
Linjär formel
NaCN
UN-nummer
UN1689
Beilstein
3587243
Löslighetsinformation
Lösligt i vatten
Formel vikt
49,01 g/mol
Procent renhet
≥95.0%
Kvalitet
ACS-reagens
Förpackning
Polyflaska
Utseende
Kristaller
Ångtryck
1 mmHg (817 °C)
Densitet
1,6 g/kubikcentimeter; Ångtäthet: 1,7 (jämfört med luft)
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .