Läs mer
Sodium Cyanide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10478800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10478800 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10478800 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/3480/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kokpunkt 1497°C
Smältpunkt 562°C
CAS 143-33-9
Färg White
pH 11 to 12
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel CNNa
MDL-nummer MFCD00003523
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
InChI-nyckel MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Na+].[C-]#N
IUPAC-namn sodium iminomethanide
Molekylvikt (g/mol) 49.01
PubChem CID 8929
Formel vikt 49g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Ångtryck 1 hPa 817
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium cyanide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.