Läs mer
Natriumcyanid, granulat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11486790
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11486790
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13278.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Natriumcyanid används som utgångsmaterial för framställning av Reissert-föreningar och cyanogenbromid, cyanurklorid och cyanogenklorid. Det fungerar som en katalysator för aminolys av estrar till primära amider. Dessutom används det för gasning, galvanisering, utvinning av guld och silver i gruvindustrin. I organisk syntes är det involverat i cyaneringsreaktionen av alkylhalider under fasöverföringsförhållanden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natriumcyanid används som utgångsmaterial för framställning av Reissert-föreningar och cyanogenbromid, cyanurklorid och cyanogenklorid. Det fungerar som en katalysator för aminolys av estrar till primära amider. Dessutom används det för gasning, galvanisering, utvinning av guld och silver i gruvindustrin. I organisk syntes är det involverat i cyaneringsreaktionen av alkylhalider under fasöverföringsförhållanden.
Löslighet
Löslig i vatten, ammoniak, metanol och etanol. Något löslig i dimetylformamid. Olösligt i dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara inte nära syror. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-33-9
Molekylformel CNNa
Molekylvikt (g/mol) 49.01
MDL-nummer MFCD00003523
InChI-nyckel MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC-namn natrium; cyanid
LEDER [Na+].[C-]#N
Specifikationer
Kokpunkt ∼1500°C
Kemiskt namn eller material Sodium cyanide
Smältpunkt 563°C
Namnnotering granules
Kvantitet 1000 g
Linjär formel NaCN
UN-nummer UN1689
Beilstein 3587243
Merck Index 14,8605
Löslighetsinformation Soluble in water,ammonia,methanol and ethanol. Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in dimethylsulphoxide.
Formel vikt 49.01
Procent renhet 98%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.61
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.