Läs mer
Natriumcyanid, granulat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11640222
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11640222 50 g 50g
11496790 250 g 250g
11398006 1000 g 1000g
11486790 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11640222 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13278.18
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Natriumcyanid används som utgångsmaterial för framställning av Reissert-föreningar och cyanogenbromid, cyanurklorid och cyanogenklorid. Det fungerar som katalysator för aminolys av ester till primäramider. Dessutom används det för fumigation, elektroplätering samt utvinning av guld och silver inom gruvindustrin. Vid organisk syntes är det involverat i cyaneringsreaktionen av alkylhalider under fasöverföringsförhållanden.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Natriumcyanid används som utgångsmaterial för framställning av Reissert-föreningar och cyanogenbromid, cyanurklorid och cyanogenklorid. Det fungerar som katalysator för aminolys av ester till primäramider. Dessutom används det för fumigation, elektroplätering samt utvinning av guld och silver inom gruvindustrin. Vid organisk syntes är det involverat i cyaneringsreaktionen av alkylhalider under fasöverföringsförhållanden.
Löslighet
Löslig i vatten, ammoniak, metanol och etanol. Lätt löslig i dimetylformamid. Olöslig i dimetylsulfoxid.
Anteckningar
Hygroskopiska. Förvara inte nära syror. Oförenligt med starka oxiderande ämnen och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-33-9
Molekylformel CNNa
Molekylvikt (g/mol) 49.01
MDL-nummer MFCD00003523
InChI-nyckel MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC-namn natrium; cyanid
LEDER [Na+].[C-]#N
Specifikationer
Kokpunkt ∼1500 °C
Kemiskt namn eller material Sodium cyanide
Smältpunkt 563 °C
Namnnotering Granuler
Fysisk form Granuler
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.61
Linjär formel NaCN
UN-nummer UN1689
Beilstein 3587243
Merck Index 14,8605
Löslighetsinformation Löslig i vatten, ammoniak, metanol och etanol. Lätt löslig i dimetylformamid. Olöslig i dimetylsulfoxid.
Formel vikt 49.01
Procent renhet 98%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium cyanide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium cyanide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.