Läs mer
Sodium Cyanide, Reagent Grade, 97%, Honeywell™
Produktkod. 15645220 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15645220 5 g Poly Bottle 5g
15625220 100 g Poly Bottle 100g
15635220 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15645220 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 3809705G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-33-9
Molekylformel CNNa
Molekylvikt (g/mol) 49.01
MDL-nummer MFCD00003523
InChI-nyckel MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC-namn sodium;cyanide
LEDER [Na+].[C-]#N
Specifikationer
Kokpunkt 1500°C
Kemiskt namn eller material Sodium cyanide
Smältpunkt 563.7°C
Färg White
pH 11 to 12 (49g/L at 25°C)
Kvantitet 5 g
Linjär formel NaCN
UN-nummer UN1689
Beilstein 3587243
Löslighetsinformation In water 49g/L at 20°C
Formel vikt 49.01g/mol
Procent renhet 97%
Förpackning Poly Bottle
Utseende Crystalline powder or granules or chunks
Ångtryck 1mmHg (817°C)
Densitet Vapor Density: 1.7 (vs air)