Läs mer
Sodium Cyanide, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1496°C/1013 hPa |
| Kemiskt namn eller material | Sodium Cyanide |
| Smältpunkt | 563°C |
| Kvantitet | 50 kg |
| MDL-nummer | MFCD00003523 |
| Synonym | Sodium cyanide, Sodium cyanide |
| Molekylvikt (g/mol) | 49.01 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 1.6 g/cm3 at 20°C |