Läs mer
Natriumcyanid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cyanosodium |
| CAS | 143-33-9 |
| Molekylformel | C N Na |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Cyanasalt H, Cyanasalt S, Cymag, NSC 77379, Natrium Cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/CN.Na/c1-2; |
| LEDER | [Na]C#N |
| IUPAC-namn | Cyanosodium |
| Molekylvikt (g/mol) | 49.007 |
| Formel vikt | 48.993 |