Läs mer
Sodium Cyanoborodeuteride, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Cyanoborodeuteride |
| CAS | 25895-62-9 |
| Molekylformel | C 2H3 B N . Na |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1/i2D3; |
| LEDER | [Na+].[2 H][B-]([2 H])([2 H])C#N |
| IUPAC-namn | sodium;cyano(trideuterio)boranuide |
| Molekylvikt (g/mol) | 65.86 |
| Formel vikt | 66.0445 g/mol |
| Procent renhet | 97 atom % D, min 96% Chemical Purity |