Läs mer
Natriumcyanoborohydrid, 95 %
Beskrivning
Selektivt reducerande medel för aldehyder, ketoner, oximer, enaminer. Reduktiv animation av ketoner, aldehyder. Reduktiv alkylering av aminer, hydraziner Natriumcyanoborohydrid används som reagens involverad i reduktiv aminering av aldehyder, ketoner, oximer och enaminer. Det används också vid reduktiv alkylering av aminer och hydraziner. Det fungerar som katalysator vid framställning av fenolöverbryggad dilantan(III)-komplex. Dessutom används det vid omvandling av iminer till aminer. Det spelar en viktig roll i den reduktiva deoxygeneringen av ketoner.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Känslig för fukt; Mycket brandfarlig
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium cyanoborohydride |
| Smältpunkt | >300 °C (dekomposition) |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Densitet | 1,20 g/cm3 vid 20 °C |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, THF, metanollöslig i vatten, diglyme, tetrahydrofuran och metanol. Lätt löslig i dimetylsulfoxid. Olöslig i dietyleter. |
| IUPAC-namn | natrium;cyanobor(1-) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium cyanotrihydridoborate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH032-Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium cyanotrihydridoborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.