Läs mer
Sodium Cyanoborohydride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Cyanoborohydride |
| Smältpunkt | 241°C to 243°C |
| Kvantitet | 25 g |
| Densitet | 1.12 g/cm3 at 28°C |
| MDL-nummer | MFCD00003516 |
| Synonym | Sodium cyanoborohydride, Sodium cyanotrihydridoborate, Sodium cyanoborohydride |
| Molekylvikt (g/mol) | 62.84 |
| Kvalitet | Research |