Learn More
Sodium Cyanoborohydride, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15896550
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
25 g
Unit Size:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15896550 25 g 25g
15886550 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15896550 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8180530025
 Restricted Item
Beräknad leverans: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 25895-60-7
Especificaciones
Melting Point 241°C to 243°C
Quantity 25 g
Density 1.12 g/cm3 at 28°C
MDL Number MFCD00003516
Synonym Sodium cyanoborohydride, Sodium cyanotrihydridoborate, Sodium cyanoborohydride
Molecular Weight (g/mol) 62.84
Grade Research
Chemical Name or Material Sodium Cyanoborohydride
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.